Learn More
Metro™ Doppeltiefe qwikTRAK™ Kits für mobile Einheiten
Das Kit enthält Komponenten für Regaleinheiten, die für zusätzliche Mobilität auf Schienen passen
Marke:  Metro™ LBTM24X3
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15946991
  • 2495.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für die Verwendung mit Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ und Metromax i™ Regalsystemen
  • Das Set enthält acht 74 in. (188 cm) hohe UP-Pfosten, vier Rollen mit V-Nut, eine mittlere Laufrolle aus Edelstahl, Stoßfänger in Donut-Form, Befestigungsklemmen und andere Befestigungsteile
Bestellinformation
Bestellen Sie ein Set für jedes System mit doppelter Tiefe. Regalböden nicht inbegriffen.
Spezifikation
Spezifikation
Kit für mobile Geräte
Metro™ MetroMax i™ Regalsystem
24 Zoll
61 cm
Polymer
Schweres Polymer.
Acht 74 in hohe Pfosten, vier V-Nut-Rollen, eine mittlere Laufrollenbaugruppe aus Edelstahl, Ringstoßfänger, Befestigungshalterungen und andere Befestigungsteile
24 in.
61 cm
Name des Produkts
Metro™ Doppeltiefe qwikTRAK™ Kits für mobile Einheiten > Robustes Polymer; 24 Zoll (610 mm)