Learn More
Thermo Scientific™ dNTP-Gemisch (jeweils 10 mM)
Thermo Scientific™ dNTP-Gemisch, jeweils 10 mM dATP, dTTP, dCTP und dGTP.
46.75 CHF - 728.00 CHF
Spezifikation
Form | Flüssig |
---|---|
Marker oder Farbstoff | Unmarkiert |
Reinheits- oder Qualitätsgrad | > 99 % |
Versandbedingung | Trockeneis |
Konzentration | 10 mM |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10610851
|
Thermo Scientific™
R0191 |
0,2 ml (Gesamt: 8 μmol) |
46.75 CHF
0.20 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10319879
|
Thermo Scientific™
R0192 |
1 ml (Gesamt: 40 μmol) |
181.00 CHF
1 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11853933
|
Thermo Scientific™
R0193 |
5x 1 ml (Gesamt: 200 μmol) |
728.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16395518
|
Thermo Scientific™
R0194 |
10 x 1 mL |
722.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ dNTP Mix enthält jeweils 10 mM von dATP, dTTP, dCTP und dGTP.
Für den direkten Einsatz in PCR, reverser Transkription und anderen Anwendungen.- Anwendung getestet in: —Long-Range-PCR (40 kb), —cDNA-Synthese und RT-PCR, —Echtzeit-PCR, —Standard-PCR, —PCR mit hoher Wiedergabetreue
- Äußerst stabil – der neutrale pH-Wert der Nukleotidlösungen gewährleistet eine hohe Stabilität bei der Langzeitlagerung
- Frei von menschlicher und E. coli-DNA
- Mehr als 99 % Reinheit bestätigt durch HPLC
Spezifikation
Flüssig | |
> 99 % | |
10 mM |
Unmarkiert | |
Trockeneis |