Learn More
Thermo Scientific™ dNTP-Gemisch (jeweils 10 mM)
Thermo Scientific™ dNTP-Gemisch, jeweils 10 mM dATP, dTTP, dCTP und dGTP.
Marke:  Thermo Scientific™ R0191
32.02 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10610851
  • 48.03 CHF / 0.20 Milliliter
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ dNTP Mix enthält jeweils 10 mM von dATP, dTTP, dCTP und dGTP.
Für den direkten Einsatz in PCR, reverser Transkription und anderen Anwendungen.
  • Anwendung getestet in: —Long-Range-PCR (40 kb), —cDNA-Synthese und RT-PCR, —Echtzeit-PCR, —Standard-PCR, —PCR mit hoher Wiedergabetreue
  • Äußerst stabil — der neutrale pH-Wert der Nukleotidlösungen gewährleistet eine hohe Stabilität bei der Langzeitlagerung
  • Frei von menschlicher und E. coli-DNA
  • Mehr als 99 % Reinheit bestätigt durch HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
dNTP Mix (10 mM) contains premixed dATP, dCTP, dGTP and dTTP at a final concentration of 10 mM (0.2 mL)
Store at –20°C.
Unmarkiert
0,2 ml (Gesamt: 8 μmol)
Standard-PCR, RT-PCR, Real-Time PCR (qPCR)
Flüssig
> 99 %
Trockeneis
10 mM
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2822123 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberR0191
Chargennummer2822125 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberR0191
Chargennummer2799921 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberR0191
Chargennummer2806459 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberR0191
Chargennummer2807153 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberR0191
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ dNTP-Gemisch (jeweils 10 mM) > 0,2 ml