Learn More
Invitrogen™ DNA-Polymerase I, großes (Klenow) Fragment
DNA-Polymerase I, großes (Klenow) Fragment
Marke:  Invitrogen™ 18012096
Artikelnummer. 10023042
  • 2080.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das große DNA-Polymerase-I (Klenow)-Fragment ist ein DNA-Polymerase-Enzym, das zwar nicht die 5' zu 3'-Exonuklease-Aktivität von intakter DNA-Polymerase I, aber die 5' zu 3'-DNA-Polymerase- sowie die 3' zu 5'-Exonuklease-Aktivität aufweist.
Anwendungen:
Auffüllen von 5´-Überhängen (1). Synthese von Sonden mit der zufälligen Primermarkierung (2). Sequenziert Einzel- und Doppelstrang-DNA (3). Zielgerichtete Mutagenese.
Quelle:
Gereinigt aus E. coli mit Expression des Klenow-Fragments auf einem Plasmid.
Wirkungs- und Qualitätskontrolle:
SDS-PAGE-Reinheit; einsträngige und doppelsträngige Endodesoxyribonuklease und Selbst-Priming-Assays; Leistung durch Fill-In-Reaktionen bewertet.
Einheiten-Definition:
Eine Einheit integriert in 30 Min. bei 37 °C 10 nmol des gesamten Desoxyribonukleotids mithilfe eines Templates Primern in säurefällbares Material
  • Primern.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    –20 °C
    2 x 500 Einheiten
    Die Lieferung des großen DNA-Polymerase I (Klenow-)Fragments erfolgt mit einem Fläschchen 10X REact™ 2 Puffer [500 mM Tris-HCl (pH 8.0), 100 mM MgCl 2, 500 mM NaCl], Fläschchen mit Verdünnungspuffer
    DNA-Polymerase I Großes (Klenow-)Fragment
    Genotypisierung, Cloning
    Name des Produkts
    Invitrogen™ DNA-Polymerase I, großes (Klenow) Fragment > 2 x 500 Einheiten