Learn More
O&M Halyard Sequential Sterilization Wrap (H500)
Halyard Sequential wraps are the industry standard for sterile processing teams.
Marke: O&M 68124
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Tear-, flame-, lint- and abrasion-resistant
- POWERGUARD technology for enhanced microbial barrier protection
- Pre-vacuum steam sterilant penetration
- Ethylene Oxide (EO) sterilant penetration and residuals
- Maintenance of package integrity (MPI) to meet FDA requirements
- Instructions for Use that meet FDA guidelines
- Class 1 flammability rating
- Low linting
- Made in the USA
Spezifikation
Sterilization Wrap | |
Meets NFPA Class 1 | |
Heavy instrument sets, retractors, and applications where frequent handling occurs (13 to 17 lb.) | |
Non-sterile | |
60 x 60 cm (24 x 24 in.) | |
60 cm | |
60 cm |
Autoclavable | |
Blue | |
SMS Fabric (H500) | |
Yes | |
24 in. | |
24 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
O&M Halyard Sequential Sterilization Wrap (H500) > H500; 60 x 60 cm (24 x 24 in.)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur