Learn More
DL-Milchsäure, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-Lactic acid |
Schmelzpunkt | 18,0 °C |
Siedepunkt | 122,0 °C (15,0 mmHg) |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Strukturformel | CH3CH(OH)CO2H |
Merck Index | 15, 5384 |
Löslichkeitsinformationen | Löslichkeit in Wasser: löslich.Andere Löslichkeiten: Löslich in Alkohol, Furfural, Glycerin, weniger löslich in Ether, praktisch unlöslich in Chloroform, Kohlenstoffdisulfid, Petrolether |
Formelmasse | 90.08 |
Reinheit (%) | 90% |
Dichte | 1,2000g/mL |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0464375 | Analysenzertifikat | 10/07/2024 | 125060250,125060025,125060100,125065000,125060010 |
A0458967 | Analysenzertifikat | 03/01/2024 | 125060250,125060025,125060100,125065000,125060010 |
A0442023 | Analysenzertifikat | 08/11/2023 | 125060250,125060025,125060100,125065000,125060010 |
A0413202 | Analysenzertifikat | 24/10/2023 | 125060250,125060025,125060100,125065000,125060010 |
A0447090 | Analysenzertifikat | 01/09/2023 | 125060250,125060025,125060100,125065000,125060010 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chemische Extravaganz
Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.Aktionscode: 25908Gültig bis zum: 2025-03-31