Learn More
Milchsäure, zertifiziertes AR für Analysen, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., BP, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10665302
Zum Warenkorb hinzufügen
Milchsäure, zertifiziertes AR für Analysen, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., BP, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10665302
500 ml
Click to view available options
Menge:
500 ml
2,5 l
Artikelnummer. 10665302
Marke: Fisher Chemical L/0150/PB08
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Lactic Acid, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-33-4
Summenformel C3H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 90.08
MDL-Nummer MFCD00004520
InChI-Schlüssel JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticumMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 612
ChEBI CHEBI:78320
IUPAC-Name 2-Hydroxypropionsäure
SMILES CC(O)C(O)=O
Spezifikation
pH 1,2
Siedepunkt 125 °C
Farbe Gelb
Formelmasse 90.08g/mol
Menge 500 ml
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Milchsäure
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/A§/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
    Tage
    13
    Stunden
    14
    Minuten
    28
    Sekunden
    27
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Milchsäure, zertifiziertes AR für Analysen, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., BP, Fisher Chemical >