Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-1,4-Dithiothreitol, ≥ 99 %, für die Molekularbiologie, DNAse-, RNase- und Protease-frei, Artikelnummer.: 10551754
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals DL-1,4-Dithiothreitol, ≥ 99 %, für die Molekularbiologie, DNAse-, RNase- und Protease-frei,
Artikelnummer. 10551754
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10551754
Marke: Thermo Scientific Chemicals 327190010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3483-12-3
ChEBI CHEBI:42170
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-1, 4-Dithiothreitol
Namenshinweis DNase, RNase, Protease free
Extinktion (0.1 M in water), (0.1 M in water) at 0nm, 0.1 max. at 280nm, 0.5 max. at 260nm
Schmelzpunkt 39.0°C to 44.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 125.0°C to 130.0°C (2.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H10O2S2
Strukturformel HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
MDL-Nummer MFCD00004877
Menge 1 g
Beilstein 01, III, 2360
Merck Index 15, 3419
Synonym dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
InChI-Schlüssel VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
SMILES C(C(C(CS)O)O)S
IUPAC-Name (2S,3S)-1,4-Bis(sulfanyl)butan-2,3-diol
Molekulargewicht (g/mol) 154.24
PubChem CID 446094
Formelmasse 154.24
Reinheit (%) ≥99%
Güte Molekularbiologie
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerB0155565A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number327190010,327190100,327190500
ChargennummerB0150047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number327190010,327190100,327190500
ChargennummerB0148059A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Catalog Number327190010,327190100,327190500
ChargennummerB0147496A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Catalog Number327190010,327190100,327190500
ChargennummerB0148059B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Catalog Number327190010,327190100,327190500
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-1,4-Dithiothreitol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals DL-1,4-Dithiothreitol, ≥ 99 %, für die Molekularbiologie, DNAse-, RNase- und Protease-frei, >