Learn More
Molecular Probes™ Dithiothreitol (DTT)
Dithiothreitol (DTT)
Marke:  Molecular Probes™ D1532
158.65 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10789174
  • 177.00 CHF / 1 Gramm
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Aktionscode 25977 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Beschreibung
Disufid-Vernetzungen von Zystinen in Proteinen können mit Dithiothreitol (DTT) auf Zystein-Rückstände reduziert werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern.
Fest
Dithiothreitol
Raumtemperatur
1 g
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ Dithiothreitol (DTT) > 1 g