Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-1,4-Dithiothreitol, ≥ 99 %, für die Molekularbiologie, DNAse-, RNase- und Protease-frei, Artikelnummer.: 10183011
Verfügbar ab: 10-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals DL-1,4-Dithiothreitol, ≥ 99 %, für die Molekularbiologie, DNAse-, RNase- und Protease-frei,
Artikelnummer. 10183011
10 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10183011
Marke: Thermo Scientific Chemicals 327190100
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3483-12-3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-1, 4-Dithiothreitol
Namenshinweis DNase, RNase, Protease free
Extinktion (0.1M in water), (0.1 M in water) at 0nm, 0.1 max. at 280nm, 0.5 max. at 260nm
Schmelzpunkt 39°C to 44°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 125.0°C to 130.0°C (2.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.0 to 101% (Iodometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C17H20N2O6
Strukturformel HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
MDL-Nummer MFCD00053547
Menge 10 g
UN-Nummer 3335
Beilstein 01, III, 2360
Merck Index 15, 3419
Synonym z-val-osu, n-cbz-l-valine succinimidyl ester, s-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2-benzyloxy carbonyl amino-3-methylbutanoate, l-valine,n-phenylmethoxy carbonyl-, 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, zvalosu, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2s-2-benzyloxy carbonyl amino-3-methylbutanoate, cbz-val-osu, ksc496o1j, benzyl s-1-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl oxy carbonyl-2-methylpropyl carbamate, n-cbz-valinyl oxy-succinimide
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in ethanol,acetone,ether,,chloroform and ethyl acetate
InChI-Schlüssel MFAOBGXYLNLLJE-HNNXBMFYSA-N
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
IUPAC-Name 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl (2S)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3-methylbutanoate
Molekulargewicht (g/mol) 348.36
PubChem CID 853556
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 99+%
Güte Molekularbiologie
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467641 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number327190010,327190100,327190500
ChargennummerB0155565A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number327190010,327190100,327190500
ChargennummerB0150047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number327190010,327190100,327190500
ChargennummerB0148059A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Catalog Number327190010,327190100,327190500
ChargennummerB0147496A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Catalog Number327190010,327190100,327190500
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-1,4-Dithiothreitol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals DL-1,4-Dithiothreitol, ≥ 99 %, für die Molekularbiologie, DNAse-, RNase- und Protease-frei, >