Learn More
1,4-Dithio-DL-Threitol, Elektrophoresequalität, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15440377
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1,4-Dithio-DL-Threitol, Elektrophoresequalität, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440377
25 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 15440377
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J64545.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 3483-12-3 | C4H10O2S2 | 154.24 g/mol
1,4-Dithio-DL-threitol is used as a protective agent for preventing oxidation of thiol groups and reagent for the reduction of disulfide groups in proteins. It is employed to investigate a-ketoglutarate dehydrogenase function, flavin cofactors in proteins and protein moieties involved in peroxide reduction. It is also useful for stabilizing sulfhydryl-containing enzymes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Dithio-DL-Threitol wird als Schutzmittel zur Verhinderung der Oxidation von Thiolgruppen und als Reagenz zur Reduktion von Disulfid-Gruppen in Proteinen verwendet. Wird eingesetzt, um die Funktion der a-Ketoglutarat-Dehydrogenase, Flavinkofaktoren in Proteinen und Proteingesellschaften zu untersuchen, die an der Peroxidreduktion beteiligt sind. Ist auch nützlich für die Stabilisierung sulfhydrylhaltiger Enzyme.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Chloroform, Diethylether, Aceton, Äther und Ethylacetat.
Hinweise
Luft- und wärmeempfindlich. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln und Alkalien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3483-12-3
Summenformel C4H10O2S2
Molekulargewicht (g/mol) 154.24
MDL-Nummer MFCD00004877
InChI-Schlüssel VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Synonym dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dttMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 446094
ChEBI CHEBI:42170
IUPAC-Name (2S,3S)-1,4-Bis(sulfanyl)butan-2,3-diol
SMILES C(C(C(CS)O)O)S
Specifications
Chemischer Name oder Material 1,4-Dithio-DL-threitol
Schmelzpunkt 40°C to 43°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 125°C to 130°C (12 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Unpleasant
Menge 25 g
Beilstein 1719757
Empfindlichkeit Air sensitive
Merck Index 14,3376
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,chloroform,diethyl ether,acetone,ether and ethyl acetate.
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 99%
Güte Elektrophorese
Physikalische Form Pulver
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR13L030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/05/2025 Catalog NumberJ64545.03,J64545.14
ChargennummerS24K047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2025 Catalog NumberJ64545.03,J64545.14,J64545.06
ChargennummerX01K013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2024 Catalog NumberJ64545.03,J64545.14,J64545.06
ChargennummerU22K038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog NumberJ64545.03,J64545.14,J64545.06
ChargennummerU19K032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2024 Catalog NumberJ64545.03,J64545.14,J64545.06
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
1,4-Dithio-DL-Threitol, Elektrophoresequalität, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >