Learn More
Dithiooxamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals ™ Artikelnummer.: 15391532
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Dithiooxamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Artikelnummer. 15391532 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15391532
Marke: Thermo Scientific Acros 117550250
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 79-40-3 | C2H4N2S2 | 120.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-40-3
Summenformel C2H4N2S2
Molekulargewicht (g/mol) 120.19
InChI-Schlüssel OAEGRYMCJYIXQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dithiooxamide, rubeanic acid, ethanebis thioamide, oxamide, dithio, dithioxamide, rubeane, rubean, hydrorubeanic acid, oxaldiimidic acid, dithio, usaf mk-6Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2777982
IUPAC-Name Ethandithioamid
SMILES C(=S)(C(=S)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dithiooxamide
Schmelzpunkt 200.0°C
Elementanalytik 22.7 to 23.9% (N) 19.5 to 20.5% (C)
Infrarotspektrum Echt
Strukturformel H2NCSCSNH2
Menge 25 g
Merck Index 15,8412
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.37g/L (20°C).
Formelmasse 120.19
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470971 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number117550050,117551000,117550250
ChargennummerA0467534 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number117550050,117551000,117550250
ChargennummerA0453934 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number117550050,117551000,117550250
ChargennummerA0457456 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2023 Catalog Number117550050,117551000,117550250
ChargennummerA0453934 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number117550050,117551000,117550250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dithiooxamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Dithiooxamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals ™ >