Learn More
Thioacetamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11429753
Zum Warenkorb hinzufügen
Thioacetamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429753
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11429753
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12926.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 62-55-5 | C2H5NS | 75.13 g/mol
Thioacetamide is used in qualitative inorganic analysis as an in-situ source for sulfide ions. It is used in analytical chemistry as a source of hydrogen sulfide. It is an additive in enantioselective reduction of beta-keto esters with immobilized bakers yeast. It is also used as a vulcanizing agent of polymer and a crosslinking agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Thioacetamid wird in der qualitativen anorganischen Analyse als In-situ-Quelle für Sulfidionen verwendet. Wird in der analytischen Chemie als Quelle von Schwefelwasserstoff verwendet. Ist ein Zusatzstoff zur enantioselektiven Reduktion von Beta-Keto-Estern mit immobilisierter Baker-Hefe. Wird auch als Vulkanisiermittel aus Polymer und als Verbindungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Benzol und Petrolether. Schwer löslich in Wasser und Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62-55-5
Summenformel C2H5NS
Molekulargewicht (g/mol) 75.13
MDL-Nummer MFCD00008070
InChI-Schlüssel YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym thioacetamide, acetothioamide, thiacetamide, acetamide, thio, thioacetimidic acid, acetimidic acid, thio, usaf cb-21, usaf ek-1719, rcra waste number u218, acetic acid, thiono-, amide
PubChem CID 2723949
ChEBI CHEBI:32497
IUPAC-Name Ethanthioamid
SMILES CC(N)=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thioacetamide
Schmelzpunkt 110°C to 114°C
Dichte 1.37
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 25 g
Beilstein 506006
Merck Index 14,9319
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,benzene and petroleum ether; Slightly soluble in water and ether.
Formelmasse 75.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2024 Catalog NumberA12926.14,A12926.36,A12926.22
Chargennummer10249316 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2024 Catalog NumberA12926.14,A12926.36,A12926.22
Chargennummer10245274 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog NumberA12926.14,A12926.36,A12926.22
Chargennummer10244356 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/11/2022 Catalog NumberA12926.14,A12926.36,A12926.22
Chargennummer10224292 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/06/2022 Catalog NumberA12926.14,A12926.36,A12926.22
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thioacetamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Thioacetamide
Name des Produkts
Thioacetamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >