Learn More
Dithiooxamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11476666
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dithiooxamide acts as a chelating agent and used in the determination of copper(II), nickel(II) and cobalt(II). It is used as a building block in the synthesis of cyclen. It is involved in the preparation of thiazolothiazole-linked porous organic polymers and N,N'-disubstituted dithiooxamides. It is also employed as a modifier to prepare the modified glassy carbon electrode which is used to investigate the electrochemical properties of quercetin, an important flavonoid derivative. Further, it is involved in the preparation of chelating resin with formaldehyde, which finds application in separation and concentration of silver ions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dithiooxamid wirkt als Chelatbildner und wird zur Bestimmung von Kupfer(II), Nickel(II) und Kobalt(II) verwendet. Wird als Baustein bei der Synthese von Cyclen verwendet. Ist an der Herstellung von Thiazolothiazol-verbundenen porösen organischen Polymeren und N,N′-dissubstituierten Dithiooxamiden beteiligt. Wird auch als Modifikator zur Herstellung der modifizierten glasigen Kohlenstoffelektrode verwendet, die zur Untersuchung der elektrochemischen Eigenschaften von Quercetin, einem wichtigen flavonoiden Derivat, verwendet wird. Ist darüber hinaus an der Herstellung von Chelatharz mit Formaldehyd beteiligt, das Anwendung in der Trennung und Konzentration von Silberionen findet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton und Chloroform. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-40-3
Summenformel C2H4N2S2
Molekulargewicht (g/mol) 120.188
MDL-Nummer MFCD00004941
InChI-Schlüssel OAEGRYMCJYIXQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dithiooxamide, rubeanic acid, ethanebis thioamide, oxamide, dithio, dithioxamide, rubeane, rubean, hydrorubeanic acid, oxaldiimidic acid, dithio, usaf mk-6Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2777982
IUPAC-Name Ethandithioamid
SMILES C(=S)(C(=S)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dithiooxamide
Schmelzpunkt 245°C (decomposition)
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone and chloroform. Insoluble in water.
Formelmasse 120.2
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU21G036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2025 Catalog NumberB24866.06,B24866.14
ChargennummerM15H047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2025 Catalog NumberB24866.06,B24866.14
Chargennummer10233909 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/04/2024 Catalog NumberB24866.06,B24866.14
ChargennummerX17J013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Catalog NumberB24866.06,B24866.14
Chargennummer10222516 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24866.06,B24866.14
Name des Produkts
Dithiooxamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >