Learn More
Thermo Scientific Chemicals Einweg-IR-Karten, 5x10 cm, KCl-Fenster, 19 mm Öffnung
Stellt ein praktisch montiertes, nicht absorbierendes Substrat für die qualitative Infrarotanalyse bereit.
71.80 CHF - 210.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung Einweg-IR-Karten
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15466565
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
043932.KJ
5/Packung
71.80 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15476565
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
043932.KM
25/Packung
210.00 CHF
25 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Größe: 5 x 10 cm
  • KCl-Fenster
  • 19 mm Öffnung
Spezifikation
Spezifikation
Einweg-IR-Karten
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Einweg-IR-Karten, 5x10 cm, KCl-Fenster, 19 mm Öffnung