Learn More
IKA™ Dispergierelement
Dispergieren von Emulsionen mit einem Endfeinheitsgrad von 1 μm bis 10 μm und Suspensionen von 15 μm bis 50 μm. Das IKA™ Dispergierelement verarbeitet Volumina von 10 bis 2000 ml bei einer Eintauchtiefe von 40 bis 165 mm. Das Element ist für Lösungsmittel geeignet und kann mit jedem Verfahren sterilisiert werden.
Marke: IKA™ 0000593400
1398.61 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25045" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Eintauchtiefe: 40 bis 165 mm
- Medienberührte Werkstoffe: PTFE, AISI 316L
- Lösungsmitteltauglich: Ja
- Höchsttemperatur: 180 °C
- Sterilisationsverfahren: Alle Methoden
Spezifikation
Dispergierelement | |
1μm bis 10μm (Emulsionen), 15μm bis 50μm (Suspensionen) | |
0,7 in. | |
194 mm | |
S25 N ΓÇô 18 G | |
Je 1 |
25.000 U/min | |
10 ml bis 1,5 l | |
18 mm | |
PTFE, 316L Edelstahl | |
S 25N – 18G | |
Alle Methoden |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30