Learn More
IKA™ Dispergierelement
Dispergieren von Emulsionen mit einem Endfeinheitsgrad von 1 μm bis 10 μm und Suspensionen von 15 μm bis 50 μm. Das IKA™ Dispergierelement verarbeitet Volumina von 10 bis 2000 ml bei einer Eintauchtiefe von 40 bis 165 mm. Das Element ist für Lösungsmittel geeignet und kann mit jedem Verfahren sterilisiert werden.
1638.73 CHF - 1700.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Dispergierelement |
---|---|
Geschwindigkeit | 25.000 U/min |
Partikelgröße | 1μm bis 10μm (Emulsionen), 15μm bis 50μm (Suspensionen) |
Länge (metrisch) Welle | 194 mm |
Material | PTFE, 316L Edelstahl |
Produktcode | Marke | Volumenbereich (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumenbereich (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10232731
|
IKA™
0000593400 |
10 ml bis 1,5 l | 18 mm |
1700.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10400253
|
IKA™
0001713300 |
50 ml bis 2 l | 25 mm |
1638.73 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Zur Verwendung mit T-25 Digital ULTRA-TURRAX™ Homogenisierern- Eintauchtiefe: 40 bis 165 mm
- Medienberührte Werkstoffe: PTFE, AISI 316L
- Lösungsmitteltauglich: ja
- Höchsttemperatur: 180 °C
- Sterilisationverfahren: Alle Verfahren
- Arbeitsbereich: 10 bis 1500 ml
- Statordurchmesser: 18 mm
- Arbeitsbereich: 50 bis 2000 ml
- Statordurchmesser: 25 mm
Spezifikation
Dispergierelement | |
1μm bis 10μm (Emulsionen), 15μm bis 50μm (Suspensionen) | |
PTFE, 316L Edelstahl | |
Je 1 |
25.000 U/min | |
194 mm | |
S25 N ΓÇô 18 G | |
Alle Methoden |