Learn More
BRAND™ Dispensette™ S Organic Flaschenaufsatzspender mit festem Volumen
Die Dispensette™ S Organic Flaschenaufsatzspender mit festem Volumen verfügen über ein Design mit Schwimmkolben für eine Bedienung mit geringer Kraft und ohne Verschleißteile. Optimierte Durchflusskanäle erleichtern das Dispensieren und Befüllen, insbesondere bei Geräten mit großen Volumina. Zum Dispensieren organischer Lösungsmittel, konzentrierter Säuren und Peroxide.
Marke: BRAND™ 4630230
302.23 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Ablassschlauch, Hilfsmittel zur Ventilmontage/Kalibrierung, Adapter aus Polypropylen, Teleskopfüllschlauch, Rückführrohr (optional), Qualitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Beschreibung
- Neuer Ablassschlauch, mit oder ohne Umwälzventil
- Neues Ventilsystem – keine zusätzlichen Dichtungsringe erforderlich, dadurch wird die Reinigung und Vorbereitung für das Autoklavieren erleichtert
- Einfaches Vorspülen durch optimierte Flusskanäle
- Weniger Dispensierkraft – besonders bei Geräten mit großen Volumina
- Sichere Volumeneinstellung mit internem ausgekehltem Kanal (analog einstellbare Instrumente)
- Drehbarer Schraubverschluss – stört nicht beim Dispensieren
- Einfache Kalibrierung und Anpassung zur Einhaltung der GLP-Richtlinien
- Zur Reinigung zerlegbar
- Austauschbares Füll- und Ablassventil mit Sicherheitskolben (verriegelt, wenn das Ablassröhrchen nicht montiert ist)
- 360° drehbarer Ventilblock ermöglicht das Anbringen von Flaschenetiketten in Richtung des Anwenders
- Der Teleskopfüllschlauch passt sich problemlos an Flaschen unterschiedlicher Größe an
- Digitale und analog einstellbare Modelle
- DE-M-Markierung
Serviceleistungen
Ein Jahr
Spezifikation
0.5 % (25 μl) | |
Autoklavierbar bei 121 °C | |
Gelb | |
5 ml |
Flaschenaufsatz-Dispenser | |
ISO 9001 | |
Ohne Umwälzventil | |
Anwendungen: Abgabe organischer Lösungsmittel, einschließlich chlorierter und fluorierter Kohlenwasserstoffe (z.B. Trichlorfluorethan und Dichlormethan), Säuren wie konzentrierter HCl und HNO3 (außer HF), Trifluoressigsäure (TFA), Tetrahydrofuran (THF) und Peroxide |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Brand Dispensette S Accessories
-
Brand Dispensette S Cleaning (DE)
-
Brand Dispensette S Cleaning
-
Brand Dispensette S Startup (DE)
-
Brand Dispensette S Teaser
-
Brand Dispensette S Startup
-
Brand Dispensette S Teaser (DE)
-
Brand Dispensette S Accessories (DE)
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
15Stunden
11Minuten
14Sekunden
7Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%