Learn More
BRAND™ Dispensette™ S Flaschenaufsatzdispenser mit festem Volumen
GREENER_CHOICE
Die Dispensette™ S Flaschenaufsatzspender mit festem Volumen verfügen über ein Design mit Schwimmkolben für eine Bedienung mit geringer Kraft und ohne Verschleißteile. Optimierte Durchflusskanäle erleichtern das Dispensieren und Befüllen, insbesondere bei Geräten mit großen Volumina. Für allgemeine Dispensieranwendungen.
Marke:  BRAND™ 4600241
348.43 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15438063
  • 504.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Ablassschlauch, Hilfsmittel zur Ventilmontage/Kalibrierung, Adapter aus Polypropylen, Teleskopfüllschlauch, Rückführrohr (optional), Qualitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Beschreibung
Beschreibung
  • Neuer Ablassschlauch, mit oder ohne Umwälzventil
  • Neues Ventilsystem – keine zusätzlichen Dichtungsringe erforderlich, dadurch wird die Reinigung und Vorbereitung für das Autoklavieren erleichtert
  • Einfaches Vorspülen durch optimierte Flusskanäle
  • Weniger Dispensierkraft – besonders bei Geräten mit großen Volumina
  • Sichere Volumeneinstellung mit internem ausgekehltem Kanal (analog einstellbare Instrumente)
  • Drehbarer Schraubverschluss – stört nicht beim Dispensieren
  • Einfache Kalibrierung und Anpassung zur Einhaltung der GLP-Richtlinien
  • Zur Reinigung zerlegbar
  • Austauschbares Füll- und Ablassventil mit Sicherheitskolben (verriegelt, wenn das Ablassröhrchen nicht montiert ist)
  • 360° drehbarer Ventilblock ermöglicht das Anbringen von Flaschenetiketten in Richtung des Anwenders
  • Der Teleskopfüllschlauch passt sich problemlos an Flaschen unterschiedlicher Größe an
  • Digitale und analog einstellbare Modelle
  • DE-M-Markierung
Serviceleistungen
Ein Jahr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.5 % (50 μl)
Autoklavierbar bei 121 °C
Rot
10 ml
Flaschenaufsatz-Dispenser
ISO 9001
Mit Umwälzventil
Anwendungen: Dispensierung aggressiver Reagenzien, einschließlich konzentrierter Basen und Säuren wie H3PO4, H2SO4 (außer z. B. HCl, HNO3 und HF), Salzlösungen sowie zahlreichen organischen Lösungsmitteln
Videos
  • Brand Dispensette S Accessories
    Brand Dispensette S Accessories
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:52
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:52
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand Dispensette S Accessories
  • Brand Dispensette S Cleaning (DE)
    Brand Dispensette S Cleaning (DE)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Brand Dispensette S Cleaning (DE)
    • Brand Dispensette S Cleaning
      Brand Dispensette S Cleaning
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Brand Dispensette S Cleaning
      • Brand Dispensette S Startup (DE)
        Brand Dispensette S Startup (DE)
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:00
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:00
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          Brand Dispensette S Startup (DE)
        • Brand Dispensette S Teaser
          Brand Dispensette S Teaser
          Video Player is loading.
          Current Time 0:00
          Duration 0:00
          Loaded: 0%
          Stream Type LIVE
          Remaining Time 0:00
          1x
          • Chapters
          • descriptions off, selected
          • subtitles off, selected
            Brand Dispensette S Teaser
          • Brand Dispensette S Startup
            Brand Dispensette S Startup
            Video Player is loading.
            Current Time 0:00
            Duration 2:19
            Loaded: 0%
            Stream Type LIVE
            Remaining Time 2:19
            1x
            • Chapters
            • descriptions off, selected
            • subtitles off, selected
            • en (Main), selected
            Brand Dispensette S Startup
          • Brand Dispensette S Teaser (DE)
            Brand Dispensette S Teaser (DE)
            Video Player is loading.
            Current Time 0:00
            Duration 0:00
            Loaded: 0%
            Stream Type LIVE
            Remaining Time 0:00
            1x
            • Chapters
            • descriptions off, selected
            • subtitles off, selected
              Brand Dispensette S Teaser (DE)
            • Brand Dispensette S Accessories (DE)
              Brand Dispensette S Accessories (DE)
              Video Player is loading.
              Current Time 0:00
              Duration 0:53
              Loaded: 0%
              Stream Type LIVE
              Remaining Time 0:53
              1x
              • Chapters
              • descriptions off, selected
              • subtitles off, selected
              • en (Main), selected
              Brand Dispensette S Accessories (DE)
            Sicherheitsdatenblatt (SDS)
            Dokumentation
            Dokumentation
            Brochures
            Reference Materials
            Instructions
            Manuals
            Zertifikate
            Aktionen
            Aktionen
            • Mehrere Hersteller
              Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.
              Aktionscode: 24075
              Gültig bis zum2025-06-30
              Tage
              24
              Stunden
              2
              Minuten
              52
              Sekunden
              54
            Berichtigung von Produktinhalten
            Name des Produkts
            BRAND™ Dispensette™ S Flaschenaufsatzdispenser mit festem Volumen > Mit Umluftventil; Volumen: 10 ml