Learn More
Agilent BioTek Dispense Bottle
GREENER_CHOICE
4 L Dispense bottle with filter
Marke:  Agilent BioTek 1170031
Artikelnummer. 15620085
  • 282.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 4L dispense bottle with filter
  • For use with 405 LS, 405 TS and ELx405 Microplate Washers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Filter
405 TS Mikrotiterplatten-Waschgerät, 405 LS Mikrotiterplatten-Waschgerät, ELx 405 Mikrotiterplatten-Waschgerät
Name des Produkts
Agilent BioTek Dispense Bottle > 4L