Learn More
Sampling Systems™ SAMPLER 90CM SS/SS 3X20ML D:25MM D:25MM
Die sehr beliebten Kammer-Probenehmer eignen sich für die Entnahme von diskreten, zonalen Proben aus frei fließenden Pulvern und Granulaten. Durch das GMP-Design sehr effizient zu entfernen und zu reinigen.
Marke: Sampling Systems™ 1220B-900
Beschreibung
Hauptmerkmale:
- Aus Edelstahl 316L
- GMP-Design ermöglicht eine einfache Reinigung
- Der Bajonettgriff ermöglicht eine einfache Handhabung und kann schnell abgenommen werden, sodass der Probenehmer in Sekundenschnelle zerlegt werden kann
- Verschlusshülsen ermöglichen, dass jeweils eine Tasche geleert werden kann: einfach aufstecken, um die Taschen abzudecken, die nicht geleert werden sollen
- Die Probenehmer werden serienmäßig mit spitzen Enden geliefert, die in das Produkt eindringen können. Abgerundete Spitzen werden ebenfalls angeboten.
Handhabung:
- Schieben Sie den Probenehmer in das Produkt, und stellen Sie dabei sicher, dass die Taschen geschlossen sind
- Nachdem Sie den Probenehmer auf die erforderliche Tiefe eingeschoben haben, drehen Sie den Griff, um die Sammeltaschen freizulegen. Das Produkt strömt nun in die Sammeltaschen.
- Drehen Sie den Griff, um die Taschen zu schließen, und ziehen Sie den Probenehmer aus dem Produkt.
Spezifikation
Mehrstufen-Probenehmer für Einzelproben | |
20 mL | |
900 mm |
Edelstahl (316) (außen), PTFE (Kern) | |
Entnahme Einzelproben aus frei fließenden Pulvern und Granulaten |