Learn More
PEPperCHIP™ Chikungunya-Virus-Mikroarray
Chikungunya-Virus-Mikroarray mit 3728 virenspezifischen Peptiden, die doppelt gedruckt werden. Das Mikroarray kann für die Epitopkartierung, das Serumscreening oder die Biomarkerforschung verwendet werden.
Marke:  PEPperCHIP™ SPC.050.001
Artikelnummer. 16307788
  • 643.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Microarray-Inhalt: Vollständiges Proteom des Chikungunya-Virus (CHIKV ESCA) (UniProt IDs Q8JUX5, Q8JUX6) als überlappende lineare Peptide
  • Peptidlänge/Überlappung: 15 aa/ 14 aa
  • Anzahl Peptide: 3728 gedruckt in Duplikat- und HA-, Polio- und c-Myc-Kontrollpeptiden
Spezifikation
Spezifikation
PEPperSlide™ PEGMA/PMMA
1 Objektträger
1 mm
Transparent
Individueller Barcode für jedes Microarray
Hochdichtes Peptid-Mikroarray
Unsteril
1 Array-Kopie pro Mikroarray
Kombinatorische Peptidsynthese durch Aminosäure-Laserdruck
ISO 9001:2015
RUO
Mikroglas
Antikörpervalidierung, Epitopkartierung, Serumscreening, Biomarker-Erkennung
75,4 x 25 mm
Dokumentation
Datasheets
Methods & Protocols
Product Guides
Name des Produkts
PEPperCHIP™ Chikungunya-Virus-Mikroarray > Menge: 1 Objektträger