Learn More
DWK Life Sciences Vollglaskugeln aus Borosilikatglas für Destillationssäulen
Beständig gegen aggressive Flüssigkeiten oder Dämpfe
Marke:  DWK Life Sciences 13500-5
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15105205
  • 406.00 CHF / 3000 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Können als Mischkugeln, Kochsteine oder Verpackungsmaterial verwendet werden
Bestellinformation
Verpackt in 1 lb.-Boxen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas
5 mm
Name des Produkts
DWK Life Sciences Vollglaskugeln aus Borosilikatglas für Destillationssäulen > 5 mm Durchm.