Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS1 Analyse- und Vorsäulen
Erzielen Sie hocheffiziente Trennungen hydrophober, ionisierbarer Verbindungen mit diesen Umkehrphasensäulen auf Polymerbasis.
Marke:  Thermo Scientific™ 039568
1091.25 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11391703
  • 1096.71 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Erzielen Sie hocheffiziente Trennungen hydrophober, ionisierbarer Verbindungen mit den Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS1 10 μm Analyse- und Vorsäulen. Diese Umkehrphasensäulen auf Polymerbasis bieten eine hervorragende Auflösung und Peakform und sind die Säulen der Wahl für die Ionenpaar- oder Ionensuppressionschromatographie. Die Packung ist ein neutrales, makroporöses Ethylvinylbenzol-Polymer mit großer Oberfläche, quervernetzt mit 55 % Divinylbenzol, wodurch IonPac NS1 Säulen beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Basen sind und gleichzeitig die Verwendung von Eluenten mit pH-Werten von 0 bis 14 ermöglichen.
Säulen auf Polymerbasis für effiziente Umkehrphasentrennungen
  • Ideal für die Trennung großer Moleküle mit lokaler Aufladung wie z. B. Tenside geeignet
  • Kann für herkömmliche polymere Umkehrphasenanwendungen verwendet werden
  • Für die Ionenpaarchromatographie für schwierige Trennungen
  • Erhältlich in Partikelgrößen von 5 und 10 μm
Hauptanwendungen
Verwenden Sie IonPac NS1-Säulen zur zuverlässigen Trennung verschiedener Verbindungen: Aliphatische Karbonsäuren mit hohem Molekulargewicht, Alkyl- und aromatische Sulfate und Sulfonates, quaternäre Ammoniumionen, wasserlösliche Vitaminen, Schwefeloxide, Metall-Zyanid-Komplexe, Phenole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mischmodus
1 ml/min
Hoch
5 μm
Mixed Mode
Kugelförmiges, vernetztes, makroporöses Polymer
1 bis 100 % der HPLC-Lösungsmittel
4 mm
55 % DVB
Umkehrphasen- oder Ionenpaar-Chromatographie
4000 psi (275 bar)
Ethylvinylbenzol/Divinylbenzol
Analytische Trennsäule
0 bis 14
150 mm
Responsibly packaged
Dokumentation
Manuals
Specification Sheets
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer230111133 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number039568
Chargennummer230110331 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number039568
Chargennummer230110334 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number039568
Chargennummer230117139 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number039568
Chargennummer230110332 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number039568
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS1 Analyse- und Vorsäulen >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.