Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS1 Analyse- und Vorsäulen
Erzielen Sie hocheffiziente Trennungen hydrophober, ionisierbarer Verbindungen mit diesen Umkehrphasensäulen auf Polymerbasis.
Marke:  Thermo Scientific™ 039567
235.45 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11381703
  • 274.46 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Erzielen Sie hocheffiziente Trennungen hydrophober, ionisierbarer Verbindungen mit den Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS1 10 μm Analyse- und Vorsäulen. Diese Umkehrphasensäulen auf Polymerbasis bieten eine hervorragende Auflösung und Peakform und sind die Säulen der Wahl für die Ionenpaar- oder Ionensuppressionschromatographie. Die Packung ist ein neutrales, makroporöses Ethylvinylbenzol-Polymer mit großer Oberfläche, quervernetzt mit 55 % Divinylbenzol, wodurch IonPac NS1 Säulen beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Basen sind und gleichzeitig die Verwendung von Eluenten mit pH-Werten von 0 bis 14 ermöglichen.
Säulen auf Polymerbasis für effiziente Umkehrphasentrennungen
  • Ideal für die Trennung großer Moleküle mit lokaler Aufladung wie z. B. Tenside geeignet
  • Kann für herkömmliche polymere Umkehrphasenanwendungen verwendet werden
  • Für die Ionenpaarchromatographie für schwierige Trennungen
  • Erhältlich in Partikelgrößen von 5 und 10 μm
Hauptanwendungen
Verwenden Sie IonPac NS1-Säulen zur zuverlässigen Trennung verschiedener Verbindungen: Aliphatische Karbonsäuren mit hohem Molekulargewicht, Alkyl- und aromatische Sulfate und Sulfonates, quaternäre Ammoniumionen, wasserlösliche Vitaminen, Schwefeloxide, Metall-Zyanid-Komplexe, Phenole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mischmodus
1 ml/min
Hoch
10 μm
Standard-Bore-Vorsäule
Kugelförmiges, vernetztes, makroporöses Polymer
35 mm
Responsibly packaged
55 % DVB
Umkehrphasen- oder Ionenpaar-Chromatographie
4000 psi (275 bar)
Ethylvinylbenzol/Divinylbenzol
Vorsäule
0 bis 14
4 mm
Dokumentation
Manuals
Specification Sheets
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer211117046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number039567
Chargennummer180827228 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number039567
Chargennummer230824409 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number039567
Chargennummer211117045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number039567
Chargennummer210609109 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number039567
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS1 Analyse- und Vorsäulen >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.