Learn More
Dioctylsulfosuccinat, Natriumsalz, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10132720
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dioctylsulfosuccinat, Natriumsalz, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10132720
1 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10132720
Marke: Thermo Scientific Acros 117100010
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 577-11-7
Summenformel C20H37NaO7S
Molekulargewicht (g/mol) 444.56
MDL-Nummer MFCD00012455
InChI-Schlüssel APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYNA-M
Synonym docusate sodium, dioctyl sodium sulfosuccinate, aerosol ot, constonate, diox, manoxol ot, diomedicone, clestol, complemix, defilin
PubChem CID 23673837
IUPAC-Name Natrium;-1,4-bis(2-ethylhexoxy)-1,4-dioxobutan-2-sulfonat
SMILES [Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dioctyl sulfosuccinate, sodium salt
Azidität 2.5 max. (on solids basis)
Schmelzpunkt 153.0°C to 157.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 1 kg
Beilstein 04, IV, 114
Fieser 15,149
Merck Index 15, 3446
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.5g/100mL (25°C). Other solubilities: soluble in ccl4,petroleum ether,xylene and,alcohol
Formelmasse 444.55
Reinheit (%) 96%
Unlösliche Stoffe 300ppm (50% max. in toluene)
Physikalische Form Wachsartiger Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467087 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/10/2024 Catalog Number11710035,117100010,117101000,117100025
ChargennummerA0425907 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/04/2024 Catalog Number11710035,117100010,117101000,117100025
ChargennummerA0447844 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number11710035,117100010,117101000,117100025
ChargennummerA0452279 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number11710035,117100010,117101000,117100025
ChargennummerB0150046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number11710035,117100010,117101000,117100025
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dioctyl sulfosuccinate, sodium salt
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dioctylsulfosuccinat, Natriumsalz, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >