Learn More
Dioctylsulfosuccinat, Natriumsalz, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11935031
Zum Warenkorb hinzufügen
Dioctylsulfosuccinat, Natriumsalz, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11935031
2.5 kg, Plastikeimer
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 11935031
Marke: Thermo Scientific Acros 117100025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 577-11-7
Summenformel C20H37NaO7S
Molekulargewicht (g/mol) 444.56
MDL-Nummer MFCD00012455
InChI-Schlüssel APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYNA-M
Synonym docusate sodium, dioctyl sodium sulfosuccinate, aerosol ot, constonate, diox, manoxol ot, diomedicone, clestol, complemix, defilin
PubChem CID 23673837
IUPAC-Name Natrium;-1,4-bis(2-ethylhexoxy)-1,4-dioxobutan-2-sulfonat
SMILES [Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dioctyl sulfosuccinate, sodium salt
Azidität 2.5 max. (on solids basis)
Schmelzpunkt 153.0°C to 157.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min
Verpackung Plastikeimer
Menge 2.5 kg
Beilstein 04, IV, 114
Fieser 15,149
Merck Index 15, 3446
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.5g/100mL (25°C). Other solubilities: soluble in ccl4,petroleum ether,xylene and,alcohol
Formelmasse 444.55
Reinheit (%) 96%
Unlösliche Stoffe 300ppm (50% max. in toluene)
Physikalische Form Wachsartiger Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dioctylsulfosuccinat, Natriumsalz, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >