Learn More
Dimethylglyoxim, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11405183
Zum Warenkorb hinzufügen
Dimethylglyoxim, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405183
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Artikelnummer. 11405183
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12810.36
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dimethylglyoxime is a well known reagent in analytical chemistry. It is used for the qualitative and quantitative determination of nickel by gravimetric analysis. It also finds application in the separation of palladium from tin, gold, rhodium and iridium. It is also useful in the detection of bismuth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dimethylglyoxim ist ein bekanntes Reagenz in der analytischen Chemie. Es wird für die qualitative und quantitative Bestimmung von Nickel durch gravimetrische Analyse verwendet. Es findet auch Anwendung bei der Trennung von Palladium von Zinn, Gold, Rhodium und Iridium. Es ist auch für den Nachweis von Wismut nützlich.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Äther und Alkalilösungen. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-45-4
Summenformel C4H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.12
MDL-Nummer MFCD00002117
InChI-Schlüssel JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
Synonym biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, diacetyldioxime, 2,3-butanedione dioxime, diacetyl dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, biacetyl, dioxime, chugaev's reagent, nsc 9, unii-2971mft1kyMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5356010
IUPAC-Name N-[(E)-3-Nitrosobut-2-en-2-yl]hydroxylamin
SMILES C\C(=N/O)\C(\C)=N\O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylglyoxime
Schmelzpunkt ∼240°C (decomposition)
Menge 500 g
Beilstein 506731
Merck Index 14,3246
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,ether and solutions of alkalies. Insoluble in water.
Formelmasse 116.12
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer62500084 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog NumberA12810.22,A12810.36,A12810.0E
Chargennummer62200060 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog NumberA12810.22,A12810.36,A12810.0E
ChargennummerY25K001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog NumberA12810.22,A12810.36,A12810.0E
ChargennummerU15E002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/11/2024 Catalog NumberA12810.22,A12810.36,A12810.0E
ChargennummerW24K056 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/10/2024 Catalog NumberA12810.22,A12810.36,A12810.0E
Name des Produkts
Dimethylglyoxim, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >