Learn More
Dimethylglyoxim, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dimethylglyoxime is a well known reagent in analytical chemistry. It is used for the qualitative and quantitative determination of nickel by gravimetric analysis. It also finds application in the separation of palladium from tin, gold, rhodium and iridium. It is also useful in the detection of bismuth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Dimethylglyoxim ist ein bekanntes Reagenz in der analytischen Chemie. Es wird für die qualitative und quantitative Bestimmung von Nickel durch gravimetrische Analyse verwendet. Es findet auch Anwendung bei der Trennung von Palladium von Zinn, Gold, Rhodium und Iridium. Es ist auch für den Nachweis von Wismut nützlich.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Äther und Alkalilösungen. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dimethylglyoxime |
Schmelzpunkt | ∼240°C (decomposition) |
Menge | 2500 g |
Beilstein | 506731 |
Merck Index | 14,3246 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol,ether and solutions of alkalies. Insoluble in water. |
Formelmasse | 116.12 |
Reinheit (%) | 99% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
R19L023 | Analysenzertifikat | 20/05/2025 | A12810.22,A12810.36,A12810.0E |
R09L002 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | A12810.22,A12810.36,A12810.0E |
62500084 | Analysenzertifikat | 12/02/2025 | A12810.22,A12810.36,A12810.0E |
62200060 | Analysenzertifikat | 30/01/2025 | A12810.22,A12810.36,A12810.0E |
Y25K001 | Analysenzertifikat | 26/11/2024 | A12810.22,A12810.36,A12810.0E |