Learn More
Dimethylsulfoxid, HPLC-Gütegrad, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11395597
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dimethylsulfoxid, HPLC-Gütegrad, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395597
1 L
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
4 x 1 L
Artikelnummer. 11395597
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042780.K2
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Empfindlichkeit: Hygroskopisch
Dimethyl sulfoxide is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl sulfoxide
Schmelzpunkt 18.4°C
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 1.101 g/cm3
Siedepunkt 189°C
Menge 1 L
Flammpunkt 87°C (189°F)
Zündpunkt 270°C (518°F)
Geruch mild
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.479
Prozentgehaltsbereich >99.9%
Beilstein 506008
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,diethyl ether,ethanol,acetone,ether,carbon tetrachloride and ethyl acetate.
Formelmasse 78.13
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN11L031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2025 Catalog Number042780.AK,042780.K2,042780.M1
ChargennummerU28K028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Catalog Number042780.AK,042780.K2,042780.M1
ChargennummerJ28N708 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/08/2024 Catalog Number042780.AK,042780.K2,042780.M1
ChargennummerJ28N703 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/01/2024 Catalog Number042780.AK,042780.K2,042780.M1
ChargennummerJ15R778 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number042780.AK,042780.K2,042780.M1
Name des Produkts
Dimethylsulfoxid, HPLC-Gütegrad, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals >