Learn More
Grant Instruments™ Digitales Wasserbad mit Deckel
Gleichmäßige Temperaturregelung, einfache Schnittstelle und schnelle Erwärmung. Grant Instruments™ JB Nova Digitale Wasserbäder mit Deckel sind in vier Ausführungen lieferbar und werden standardmäßig mit Sockel und Deckel geliefert.
Marke: Grant Instruments™ JBN18
672.05 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Bietet stabile Temperaturregelung, einfache Schnittstelle und schnelles Aufheizen. Grant Instruments™ JB Nova Digital Wasserbad mit Deckel ist in einer Auswahl von vier Modellen mit Grundplatte und Deckel standardmäßig erhältlich.
- Umgebungstemperaturbereich von +5 °C bis zu einer Betriebstemperatur von 95 °C
- Stabilität: ±0.5 °C
- Einzigartige Set and ForgetTM Technologie - schnelles Erwärmen, zuverlässige Temperatursteuerung
- Einfache, intuitive Steuerung - Temperatur schnell und einfach einstellbar
- Praktische Sperre an der Vorderseite - deaktiviert die Steuerung an der Vorderseite, wodurch unbeabsichtigte Veränderungen verhindert werden
- Geeignet für den Gebrauch mit Hitzeübertragungsbeads
- Ablasshahn auf Bädern mit 12, 18 und 26 l
- 3 Jahre Garantie
Spezifikation
18 l | |
1400 W (230 V), 1050 W (120 V) | |
±0,5 bei 70 °C | |
570 x 335 x 275 mm |
Umgebungstemperatur +5 °C bis 95 °C | |
0,5 °C | |
3 Jahre | |
230 V |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%