Learn More
Grant Instruments™ SUB Aqua Pro
Der tropffreie transparente Deckel gewährleistet höhere Leistung, geringere Verdunstung und höhere Energieeinsparungen. Grant Instruments™ SUB Aqua Pro Wasserbad zeichnet sich durch eine gut ablesbare Weitwinkel-LED-Anzeige aus und ermöglicht so eine unmittelbare Statusüberprüfung.
Marke:  Grant Instruments™ SAP18
796.46 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15187025
  • 1255.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Mit transparentem Deckel ohne Tropfschutz für verbesserte Leistung, reduzierte Verdampfung und verbesserte Energieeinsparung.Das SUB Aqua Pro Wasserbad von Grant Instruments™ bietet eine klare LED-Anzeige mit weitem Blickwinkel für sofortige Erkennung des Badstatus.
  • Betrieb bei Umgebungstemperatur +5 bis 99 °C
  • Set and Forget™ schnelles Erwärmen, akkurate Temperatursteuerung
  • Stabilität ±0.2 °C
  • 0.1 °C Einstellungsauflösung
  • Alarm vor zu hoher Temperatur - schützt Proben vor Überhitzung
  • Fortschrittlicher Trockenstart und Austrocknungsschutz
  • Geeignet für den Gebrauch mit Hitzeübertragungsbeads (Mit Ausnahme von SAP2 & SAP2S Modellen)
  • Ablasshahn und transparenter Deckel im Lieferumfang enthalten
  • Zeitschaltuhr und Voreinstellungen
  • 120 und 230 V-Modelle sind lieferbar
  • 3-Jahre-Garantie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
18 l
1400 W (230 V), 1050 W (120 V)
3
±0.2 °C
590 x 335 x 275 mm
485 mm
281 mm
9,2 kg
50/60 Hz
Umgebungstemperatur +5 °C bis 99 °C
SAP18
±0,1 °C
3 Jahre
590 mm
335 mm
275 mm
120/230 V
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Grant Instruments™ SUB Aqua Pro > Fassungsvermögen:Gehäuse 18L