Learn More
Grant Instruments™ Nicht-gerührtes Wasserbad
Die optimale Wahl für Schulen und Hochschulen, die ein einfaches, anwenderfreundliches, aber hochwertiges Wasserbad benötigen. Die Bodenwanne ist standardmäßig inbegriffen. (Der Deckel ist separat erhältlich.) Das JBA-Sortiment umfasst drei Modelle: 5 l, 12 l und 18 l.
Marke:  Grant Instruments™ JBA18
593.74 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15107025
  • 933.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Die optimale Wahl für Schulen und Hochschulen, die ein einfaches, anwenderfreundliches, aber hochwertiges Wasserbad benötigen. Die Bodenwanne ist standardmäßig inbegriffen. Das JBA-Sortiment umfasst drei Modelle: 5 l, 12 l und 18 l.
  • Umgebungstemperaturbereich+5 bis 95 °C
  • Stabilität: ±0.5 °C
  • Einzigartige Set and ForgetTM Technologie – schnelles Aufheizen, zuverlässige TemperaturregelungEinfache, intuitive Bedienelemente – schnelle und einfache Temperatureinstellung Praktische Frontpanelverriegelung – verhindert unbeabsichtigte Änderungen am Frontpanel Edelstahlbehälter – Edelstahl mit dauerhaft polierter Oberfläche 3 Jahre Garantie
    Bestellinformation
    Lid is sold separately.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
18 l
Umgebungstemperatur +5 °C bis 95 °C
Rostfreier Stahl
3 Jahre
570 mm
275 mm
9 kg
1400 W
Digital
DIN 58966
1400 W (230 V), 1050 W (120 V)
JBA18
570 x 335 x 275 mm
335 mm
590 mm
120/230 V
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Grant Instruments™ Nicht-gerührtes Wasserbad > Fassungsvermögen:Gehäuse 18L