Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Deluxe Universalwasserbäder
Diese anwenderfreundlichen Wasserbäder für allgemeine Anwendungen ermöglichen zuverlässige Ergebnisse durch hohe Temperaturkonstanz.
Marke:  Fisherbrand™ FSGPD20
876.68 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15395877
  • 1585.35 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Fisherbrand™ Isotemp™ Universalwasserbäder sind ideal für industrielle, klinische pharmazeutische oder biomedizinische Anwendungen und bieten leistungsstarke Technologie in einem kompakten Design. Die Isotemp Wasserbäder sind in verschiedenen Größen erhältlich, um eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Sie sind so konzipiert, dass sie eine gleichbleibende Temperatur und zuverlässige Ergebnisse bei einfacher Bedienung bieten.
  • Geringerer Platzbedarf im Vergleich zu früheren Modellen
  • Ein moderner Temperaturregler gewährleistet eine erweiterte Funktionalität 
  • Neue akustische Alarme
  • Komfortable Speicherung häufig verwendeter Einstellungen mit voreingestellten Temperaturwerten
  • Einfache Bedienung und Überwachung mit symbolbasiertem grafischem Display
  • Mit der neuartigen Scharnierkonstruktion lässt sich der Deckel leicht aufklappen und entfernen
  • Vermeidet Badschäden und Überhitzung durch eine Schutzabschaltung bei zu niedrigem Füllstand
  • Kompatibel mit Thermobeads (separat erhältlich)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
20 l Deluxe Universalwasserbad
UL, CE, FDA Klasse I
Monochrom-LCD
Giebelabdeckung aus Polycarbonat, DiffusorWanne
Isotemp GPD 20
±0.2 °C
297 x 500 x 150 mm (11,7 x 19,7 x 5,99 in.)
9,0-10,5 / 4,3-5,0 (120 V/230 V)
Digital
20 l
Umgebungstemperatur bis 100 °C
1 200 W
Epoxidpulverbeschichteter Stahl
3
±0,2 °C
392 x 555 x 233 mm (15.4 x 21.8 x 9.2 in.)
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte
    Aktionscode: 24140
    Gültig bis zum2025-08-24
    Tage
    83
    Stunden
    17
    Minuten
    21
    Sekunden
    24
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.
    Aktionscode: 24075
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    28
    Stunden
    17
    Minuten
    21
    Sekunden
    24
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    28
    Stunden
    17
    Minuten
    21
    Sekunden
    24
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Isotemp™ Deluxe Universalwasserbäder > Deluxe 20 l-Universalwasserbad