Learn More
Sartorius™ 0.45μm-Porenpolyamid-Nitratmembran
Marke:  Sartorius™ 25006--47------N
146.94 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12952671
  • 156.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Autoklavierbar
Weiß
Polyamide
35 ml/min
100/Packung
Membrane Filter
2.3 bar
Membranfilter
0,45 μm
Mikroben-retentive, partikelreduzierende Filtration von Wasser, alkalische Lösungen und Lösungsmitteln
0,15 mm
47 mm
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    13
    Stunden
    22
    Minuten
    1
    Sekunden
    30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius™ 0.45μm-Porenpolyamid-Nitratmembran > Durchmesser: 47mm