Learn More
Fisherbrand™ Digitale Thermometer mit Edelstahlsonde am Kabel
Die einfach ablesbaren Digitalthermometer liegen kompakt in der Hand oder lassen sich in engen Räumen an der Wand montieren.
36.80 CHF - 85.60 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 17025, A2LA, NIST |
---|---|
Produkttyp | Digitales Traceable Thermometer mit Fühler |
Calibrated | Yes |
Display | Digital-LCD |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Temperaturbereich (angloamerikanisch) | Genauigkeit | Länge (metrisch) Kabel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Temperaturbereich (angloamerikanisch) | Genauigkeit | Länge (metrisch) Kabel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15243986
|
Fisherbrand™
4046 |
-50 ° bis +260 °C | -58 ° bis +500,8 °F | ±1 °C | 304.8 cm | N/A | ||||||
11715843
|
Fisherbrand™
90011-01 |
-50°C bis 300°C | -58 °F bis +572 °F | ±1 °C | 305 cm |
46.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11749725
|
Fisherbrand™
90029-01 |
-50° bis +150°C | -58° bis +302°F | ±1 °C zwischen -30 und +150 °C, andernfalls ±2 °C | 45,72 cm |
37.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11779725
|
Fisherbrand™
93677-09 |
-50°C bis 150°C | -58 °F bis +302 °F | ±1 °C zwischen -20 und +100 °C | 73.7 cm |
50.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11729735
|
Fisherbrand™
90029-06 |
0 ° bis 200 °C | 32 ° bis 392 °F | ±2 °C | 106.6 cm |
36.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Diese einfach ablesbaren Digitalthermometer liegen gut in der Hand und können auch an der Wand befestigt werden. Fisher Scientific™ Digitalthermometer mit Sonde aus Edelstahl sind beständig gegen nahezu alle Säuren, Basen und Lösungsmittel und eignen sich für die Messung der Temperatur von Gasen, Flüssigkeiten, Lebensmitteln und halbfesten Stoffen.
- Modelle 15-077-16, -15, -21, -8B, -29 und 14-648-46 mit Alarm, der den Anwender darauf hinweist, wenn die Temperatur Sollwerte überschreitet
- Einige Modelle (wie 15-077-16 und -15) besitzen spezielle Funktionen zum Ausdruck der Temperatur, hoher/geringer Speicher und Uhrzeit, 15-077-29-Thermometer besitzt zusätzlich Zeitalarme
- Für Thermometer in Miniaturgröße, siehe Modell 15-077-32
Zur Verwendung in Küvetten, im Boden, in Inkubatoren, mit Erdölprodukten und zum Einstecken in Lebensmittel. Wasserfeste Thermometer (Modelle 15-077-9E, -9D und 14-648-46) sind ideal für Nasslabore, Waschplätze und Anwendungen im Freien in landwirtschaftlichen, petrochemischen, Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrien geeignet.
Certifications
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Digitales Traceable Thermometer mit Fühler | |
Yes | |
Digital-LCD |