Learn More
Fisherbrand™ Digitale Thermometer mit Edelstahlsonde am Kabel
Die einfach ablesbaren Digitalthermometer liegen kompakt in der Hand oder lassen sich in engen Räumen an der Wand montieren.
Marke: Fisherbrand™ 90029-01
35.39 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese einfach ablesbaren Digitalthermometer liegen gut in der Hand und können auch an der Wand befestigt werden. Fisher Scientific™ Digitalthermometer mit Sonde aus Edelstahl sind beständig gegen nahezu alle Säuren, Basen und Lösungsmittel und eignen sich für die Messung der Temperatur von Gasen, Flüssigkeiten, Lebensmitteln und halbfesten Stoffen.
- Die Modelle 15-077-16, -15, -21, -8B, -29 und 14-648-46 haben einen Alarm, der den Benutzer auf Temperaturen außerhalb der Sollwerte aufmerksam machen kann
- Einige Modelle (wie 15-077-16 und -15) verfügen über spezielle Funktionen, die die Temperatur, den Speicher für hohe/niedrige Werte und die Tageszeit drucken; das Thermometer 15-077-29 verfügt über zusätzliche Timer-Alarme
- Wenn Sie ein Thermometer im Miniatur-Format benötigen, schauen Sie sich Modell 15-077-32 an
Für den Einsatz in Küvetten, Böden, Inkubatoren, Erdölprodukten und zum Einstechen in Lebensmittel. Wasserdichte Thermometer (Modelle 15-077-9E, -9 D und 14-648-46) eignen sich ideal für Nasslabore, Waschbereiche und Außenanwendungen in der Landwirtschaft, Petrochemie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
Certifications
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Messung der Temperatur in Flüssigkeiten, Luft/Gas und halbfesten Stoffen | |
18 in. | |
100 mm | |
17 cm | |
0,1 °C | |
20 g | |
4 in. | |
150 °C | |
-50 °C | |
-50° bis +150°C | |
±1 °C zwischen -30 und +150 °C, andernfalls ±2 °C | |
8 cm |
0,14 in. | |
Silberoxidbatterie, Edelstahlsonde | |
7 in. | |
45,72 cm | |
Edelstahl | |
1 oz. | |
Digitales Traceable Thermometer mit Fühler | |
302 °F | |
-58 °F | |
-58° bis +302°F | |
Yes | |
Digital-LCD |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13