Learn More
Fisherbrand™ Digitale Thermometer mit Edelstahlsonde am Kabel
Die einfach ablesbaren Digitalthermometer liegen kompakt in der Hand oder lassen sich in engen Räumen an der Wand montieren.
Marke:  Fisherbrand™ 4046
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15243986
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Diese einfach ablesbaren Digitalthermometer liegen gut in der Hand und können auch an der Wand befestigt werden. Fisher Scientific™ Digitalthermometer mit Sonde aus Edelstahl sind beständig gegen nahezu alle Säuren, Basen und Lösungsmittel und eignen sich für die Messung der Temperatur von Gasen, Flüssigkeiten, Lebensmitteln und halbfesten Stoffen.
  • Modelle 15-077-16, -15, -21, -8B, -29 und 14-648-46 mit Alarm, der den Anwender darauf hinweist, wenn die Temperatur Sollwerte überschreitet
  • Einige Modelle (wie 15-077-16 und -15) besitzen spezielle Funktionen zum Ausdruck der Temperatur, hoher/geringer Speicher und Uhrzeit, 15-077-29-Thermometer besitzt zusätzlich Zeitalarme
  • Für Thermometer in Miniaturgröße, siehe Modell 15-077-32
Zur Verwendung in Küvetten, im Boden, in Inkubatoren, mit Erdölprodukten und zum Einstecken in Lebensmittel. Wasserfeste Thermometer (Modelle 15-077-9E, -9D und 14-648-46) sind ideal für Nasslabore, Waschplätze und Anwendungen im Freien in landwirtschaftlichen, petrochemischen, Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrien geeignet.
Certifications
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Digitale Thermometer mit Edelstahlsonde am Kabel > -50° to +260°C, -58° to +500.8°F