Learn More
Fisherbrand™ Digitale Thermometer mit Edelstahlsonde am Kabel
Die einfach ablesbaren Digitalthermometer liegen kompakt in der Hand oder lassen sich in engen Räumen an der Wand montieren.
Marke:  Fisherbrand™ 90029-06
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11729735
  • 36.80 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese einfach ablesbaren Digitalthermometer liegen gut in der Hand und können auch an der Wand befestigt werden. Fisher Scientific™ Digitalthermometer mit Sonde aus Edelstahl sind beständig gegen nahezu alle Säuren, Basen und Lösungsmittel und eignen sich für die Messung der Temperatur von Gasen, Flüssigkeiten, Lebensmitteln und halbfesten Stoffen.
  • Modelle 15-077-16, -15, -21, -8B, -29 und 14-648-46 mit Alarm, der den Anwender darauf hinweist, wenn die Temperatur Sollwerte überschreitet
  • Einige Modelle (wie 15-077-16 und -15) besitzen spezielle Funktionen zum Ausdruck der Temperatur, hoher/geringer Speicher und Uhrzeit, 15-077-29-Thermometer besitzt zusätzlich Zeitalarme
  • Für Thermometer in Miniaturgröße, siehe Modell 15-077-32
Zur Verwendung in Küvetten, im Boden, in Inkubatoren, mit Erdölprodukten und zum Einstecken in Lebensmittel. Wasserfeste Thermometer (Modelle 15-077-9E, -9D und 14-648-46) sind ideal für Nasslabore, Waschplätze und Anwendungen im Freien in landwirtschaftlichen, petrochemischen, Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrien geeignet.
Certifications
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Digitale Thermometer mit Edelstahlsonde am Kabel > 0 bis 200 °C oder 32 bis 392 °F