Learn More
Cole-Parmer™ Digitaler Kolonienzähler mit IQ/OQ
Der Stuart™ digitale Kolonienzähler mit IQ/OQ ist ein vielseitiges Gerät, das mit 50 bis 90 mm Petrischalen verwendet werden kann
Marke: Cole-Parmer™ 14212-06
Beschreibung
- Dieser Kolonienzähler registriert jedes Mal einen Zählwert, wenn ein Tip Marker auf die Petrischale gedrückt wird
- Die kumulative Zählung kann auf der Digitalanzeige abgelesen werden und wird durch einen hörbaren Ton bestätigt (kann ein- oder ausgeschaltet werden).
- Stellen Sie den Druck ein, der für die Messung eines Zählers erforderlich ist – passend für jeden Anwender
- Der Objektträger wird von unten durch energiesparende, helle LEDs für eine spiegelungsfreie Beobachtung beleuchtet
- Verbessern Sie die Zählung durchsichtiger oder schwer sichtbarer Kolonien mit dem mitgelieferten schwarzen Hintergrundfilter
- Berechnen Sie die durchschnittliche Kolonieanzahl über mehrere Platten mit Hilfe der Mittelungsfunktion
- Zählergebnisse und Statistiken, einschließlich Standardabweichung, können über das mitgelieferte USB-Kabel direkt an einen Drucker oder Computer gesendet werden
- Bestellen Sie den 1,7x- und 3x-Vergrößerungsadapter für eine einfachere Anzeige kleiner Kolonien (separat erhältlich)
Spezifikation
Digitaler Kolonienzähler | |
5.5 in. | |
11.8 in. | |
12.2 in. | |
50/60 Hz | |
Schwarzer Hintergrundfilter, Wolffhuegel-Raster (2), 50 bis 90 mm-Schalenzentrierungsadapter (2) und UK/Shuko-Netzstecker-Adapter |
30 x 31 x 14 cm | |
14 cm | |
30 cm | |
31 cm | |
90 bis 230 VAC |