Learn More
Thermo Scientific™ Validierungskarussell für Kalibrierung
Thermo Scientific™ Automatisierte Standards zur Leistungsverifizierung (Calibration Validation Carousel, CVC) gewährleisten die Genauigkeit und Richtigkeit Ihrer Daten und sparen gleichzeitig Zeit und Geld.
Marke:  Thermo Scientific™ 840-213000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10031518
  • 11080.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Alle im CVC enthaltenen Kalibrierstandards sind nach Thermo Fisher Scientific ISO/IEC 17025 rückverfolgbar gemäß NIST in den Vereinigten Staaten von Amerika oder NPL in Großbritannien.
Pharmacopia-Leistungsvalidierung - EP
Smart Base
NIST-konform
Evolution 201, 220, 260 Bio und 300
840-213000
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Validierungskarussell für Kalibrierung > EP, Evolution 200