Learn More
Labcon™ SuperClear™ 5 mL Centrifuge Tubes with Attached Caps
Centrifuge tubes with attached flat snap caps, molded graduations, and writing surface.
Marke: Labcon™ 3048-861-000-9
Beschreibung
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Beiliegend | |
Autoklavierbar | |
Bernsteinfarben | |
Im Beutel | |
56,64 mm | |
250 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton. | |
Unsteril | |
Ja | |
25.000 RCF |
USP-Klasse VI | |
5 ml | |
Polypropylenharz | |
Zentrifugation | |
250/Packung | |
ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei | |
SuperClear™ | |
Konisch | |
16.63 mm |