Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Traceable™ Universal-Digitalthermometer mit Kalibrierung
Überwachung der Minimal- und Maximaltemperaturen auf einen Blick
Marke: Cole-Parmer™ 94460-70
69.21 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dank der integrierten NIST‑Traceable Kalibrierung erhalten Sie genaue, zuverlässige Messergebnisse.
- Die Dreifachanzeige zeigt gleichzeitig die maximale, minimale und aktuelle Temperatur an.
- Einfache Temperaturüberwachung in Flüssigkeiten, Wasserbädern, Luft/Gas, Inkubatoren, Kühl- oder Gefrierschränken.
- Überwachen Sie die Temperatur über Nacht oder einen beliebigen Zeitraum.
- Die Minimal- und Maximaltemperaturen werden gespeichert, bis der Speicher gelöscht wird.
- Die Modelle verfügen über eine Dreifachanzeige, auf der gleichzeitig die aktuelle, minimale und maximale Temperatur anzeigt wird.
- Stellen Sie Alarme für die Höchst- und Minimalwerte in Schritten von 1° ein. Der Alarm ertönt, wenn die Temperatur über bzw. unter den Sollwerten liegt, und wird auch dann weiter ausgegeben, wenn die Temperatur wieder in den Normalbereich wechselt.
- Das Thermometer misst die Umgebungstemperatur oder die Tempertur der Sonde.
- Die Sonde ist an ein Mikrokabel von 10 Fuß (3 m) Länge angeschlossen, das ein Schließen der Klappen ermöglicht. Sowohl Sonde als auch Kabel können eingetaucht werden.
- Montieren Sie das Messgerät mit den mitgelieferten Klettstreifen, der Wandhalterung oder dem aufklappbaren Tischständer.
- Enthält eine NIST Traceable® Bescheinigung mit Daten, Kunststoffständer, doppelseitigen Klebeband und Velcro™ Klettband zum Befestigen der Halterung auf jeder beliebigen Oberfläche, die Sonde(n) sowie zwei AA-Batterien.
Spezifikation
NIST-Traceable | |
0,1875 in. | |
4,25 in. | |
10 ft. | |
3 m | |
1° | |
0.875 in. | |
70 °C | |
-50 °C | |
−50 bis 70 °C | |
±1 °C |
19 mm | |
0.75 Zoll | |
108 mm | |
22.2 mm | |
Wire | |
Traceable Digital Thermometer | |
158 °F | |
-58 °F | |
-58 bis +158 °F | |
AA | |
Digital |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
44Stunden
14Minuten
46Sekunden
29
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Traceable™ Universal-Digitalthermometer mit Kalibrierung > -50 bis 70 °C
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur