Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Thermometer für Impfstoff-Kühl/Gefrierkombination
Überwacht mit dem enthaltenen temperaturgepufferten Sensor die Temperatur von Impfstoffen in Gefriergeräten, Wasserbädern, Heizblöcken, Inkubatoren und Kühlschränken
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.22500kg
Beschreibung
Überwacht mit dem enthaltenen temperaturgepufferten Sensor die Temperatur von Impfstoffen in Gefriergeräten, Wasserbädern, Heizblöcken, Inkubatoren und Kühlschränken. Das Fisherbrand™ Traceable™ Impfstoff-Gefriergerät-/Kühlschrankthermometer enthält eine Sonde, die in einer Glykollösung versiegelt ist und den Sensor bei Öffnung der Kühlschranktüren isoliert.
- Dreifachanzeige zeigt die minimale/maximale Temperatur und die aktuelle Temperatur an, Wechsel zwischen °F/°C möglich
- Flasche isoliert den Sensor vor raschen Temperaturwechseln bei geöffneter Kühlschranktür
- 15-077-720 verfügt über eine 5 ml-Flasche für Impfstoffe, 06-664-11 über eine 10 ml-Flasche
- Glykolgefüllte Glasflasche simuliert Impfstofftemperatur und passt in Tabletts
- Sonde wird in der Glykollösung versiegelt, die wiederum den Sensor isoliert, wenn die Kühlschranktür geöffnet wird
- Durch das Mikrokabel kann die Kühlschranktür geschlossen werden
- Durch die Speicherung der Minimal-/Maximaltemperatur können hohe und niedrige Temperaturen über Nacht, an Wochenenden oder über einen beliebigen Zeitraum überwacht werden
- Alarm ist in Schritten von 1 °C programmierbar und ertönt kontinuierlich, wenn die Temperatur den Sollwert übersteigt oder unterschreitet und kann manuell abgeschaltet werden
- Stoßfestes und chemisch beständiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- Temperaturbereich: -50 bis +70 °C/-58 bis +158 °F
- Auflösung: 1° Genauigkeit: ±1C
Certifications
Die Traceable™ Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird durch ein A2LA-akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor erstellt. Sie bestätigt die Rückverfolgbarkeit nach NIST-Normen.
Spezifikation
Glykol | |
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Zur Überwachung der Temperatur in Kühlschränken und Tiefkühlgeräten, Wasserbädern, Heizblöcken und Inkubatoren | |
19 mm | |
10 in. | |
25.4 cm | |
Thermometer für Kühlschränke und Tiefkühlgeräte | |
4 oz. | |
2,75 in. | |
158 °F | |
−58 °F | |
-58 bis +158 °F | |
AA Alkaline (1) | |
Digital-LCD |
10 ml | |
2.75 x 2.75 x 0.75 in. (69.85 x 70 x 19 mm) | |
0,75 in. | |
Magnetband und Velcro™ Klettband, eine Batterie Typ AA, Gehäuse aus ABS-Kunststoff, in 1°-Schritten einstellbarer Alarm zur Warnung des Anwenders mit optischen und akustischen Signalen, wenn die Temperatur einen Grenzwert über-/unterschreitet | |
69.85 mm | |
ABS-Kunststoff | |
1 °C | |
0.11 kg | |
2,75 in. | |
70 °C | |
-50 °C | |
-50°bis +70°C | |
±1 °C | |
70 mm |