Learn More
Dibrommethan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10615532
Zum Warenkorb hinzufügen
Dibrommethan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10615532
100 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10615532
Marke: Thermo Scientific Acros 112831000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 74-95-3 | CH2Br2 | 173.83 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74-95-3
Summenformel CH2Br2
Molekulargewicht (g/mol) 173.83
MDL-Nummer MFCD00000168
InChI-Schlüssel FJBFPHVGVWTDIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene bromide, methane, dibromo, methylene dibromide, dibromomethylene, rcra waste number u068, dibrommethan, methylenbromid, dibromo-methane, ccris 939, rcra waste no. u068Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 3024
ChEBI CHEBI:47077
IUPAC-Name Dibrommethan
SMILES C(Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibromomethane
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt -52.0°C
Farbe Farblos bis braun
Dichte 2.4700g/mL
Siedepunkt 96.0°C to 98.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH2Br2
Brechungsindex 1.5400 to 1.5420
Menge 100 mL
Beilstein 01,67
Fieser 11,337; 12,322; 16,393
Merck Index 15,6133
Relative Dichte 2.47
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether, acetone and, chloroform
Formelmasse 173.83
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470804 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number112830010,112831000,112835000,112830025
ChargennummerA0466496 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/10/2024 Catalog Number112830010,112831000,112835000,112830025
ChargennummerA0446039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/03/2024 Catalog Number112830010,112831000,112835000,112830025
ChargennummerA0455674 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number112830010,112831000,112835000,112830025
ChargennummerA0438656 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number112830010,112831000,112835000,112830025
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dibromomethane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P501-Inhalt/Behälter einer zugelassenen Einrichtung zur Abfallentsorgung zuführen.
Name des Produkts
Dibrommethan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >