Learn More
Dibrommethan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11418683
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dibrommethan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418683
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Artikelnummer. 11418683
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10456.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 74-95-3 | CH2Br2 | 173.835 g/mol
Dibromomethane is used as solvent in organic synthesis. It acts as an intermediate in the manufacture of specialty chemicals, agrochemicals and pharmaceuticals. It is useful as extractant and utilized for the determination of 5-nitroimidazoles (5-NDZ) in environmental waters. It is involved in the convertion of catechols to their methylenedioxy derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dibrommethan wird als Lösungsmittel in der organischen Synthese verwendet. Es dient als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Spezialchemikalien, Agrochemikalien und Pharmazeutika. Es ist als Extraktionsmittel nützlich und wird für die Bestimmung von 5-Nitroimidazolen (5-NDZs) in Gewässern verwendet. Es ist an der Umwandlung von Katecholen in ihre Methylendioxyderivate beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Chloroform, Aceton, Ether und Alkohol.
Hinweise
Kühl lagern. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, Aluminium und Magnesium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74-95-3
Summenformel CH2Br2
Molekulargewicht (g/mol) 173.835
MDL-Nummer MFCD00000168
InChI-Schlüssel FJBFPHVGVWTDIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene bromide, methane, dibromo, methylene dibromide, dibromomethylene, rcra waste number u068, dibrommethan, methylenbromid, dibromo-methane, ccris 939, rcra waste no. u068Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 3024
ChEBI CHEBI:47077
IUPAC-Name Dibrommethan
SMILES C(Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibromomethane
Namenshinweis Stabilized with 50ppm BHT
Schmelzpunkt -53°C
Dichte 2.495
Siedepunkt 96°C to 98°C
Brechungsindex 1.541
Menge 100 g
UN-Nummer UN2664
Beilstein 969143
Merck Index 14,6061
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,chloroform,acetone,ether and alcohol.
Formelmasse 173.85
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10241501 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog NumberA10456.36,A10456.0E,A10456.22
Chargennummer10248779 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2024 Catalog NumberA10456.36,A10456.0E,A10456.22
Chargennummer10248023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog NumberA10456.36,A10456.0E,A10456.22
Chargennummer10246380 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/04/2023 Catalog NumberA10456.22
Chargennummer10241039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/06/2022 Catalog NumberA10456.36,A10456.0E,A10456.22
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dibromomethane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methylene bromide
Name des Produkts
Dibrommethan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >