Learn More
Thermo Scientific Chemicals Diaceton-D-glucose ≥ 98 % Artikelnummer.: 10182280
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Diaceton-D-glucose ≥ 98 %
Artikelnummer. 10182280
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10182280
Marke: Thermo Scientific Chemicals 112011000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 582-52-5
Summenformel C12H20O6
Molekulargewicht (g/mol) 260.28
MDL-Nummer MFCD00005544
InChI-Schlüssel KEJGAYKWRDILTF-MQIGXGKASA-N
Synonym 1,2:5,6-diisopropylidene-d-glucose, 1,2:5,6-di-o-isopropylidene-alpha-d-glucofuranose, 3ar,5r,6s,6as-5-4s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-olMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 40469256
IUPAC-Name (3aR,5S,6S,6aS)-5-[(4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol
SMILES CC1(OCC(O1)C2C(C3C(O2)OC(O3)(C)C)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diacetone-D-glucose
Namenshinweis 98+%
Schmelzpunkt 107.0°C to 110.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Beilstein 31,155
Merck Index 15,2968
Spezifischer Drehzustand − 11.00 (20.00°C c=5,EtoH)
Spezifische Drehung − 11.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in chloroform,alcohol,acetone,and warm ether
Formelmasse 260.28
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0410800 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/02/2024 Catalog Number112015000,112010250,112011000
ChargennummerA0456200 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2023 Catalog Number112015000,112010250,112011000
ChargennummerA0421795 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number112015000,112010250,112011000
ChargennummerA0395251 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number112015000,112010250,112011000
ChargennummerA0429158 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/04/2021 Catalog Number112015000,112010250,112011000
Produktidentifikator
  • Diacetone-D-glucose
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Diaceton-D-glucose ≥ 98 % >