Learn More
Diaceton-D-glucose, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11403037
Zum Warenkorb hinzufügen
Diaceton-D-glucose, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403037
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11403037
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15568.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
It is mainly used in biochemical reaction and used as medicine intermediate. It is used in synthesize for below products: L-gulose;1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-a-D-gulofuranose; Alllose; ;1,2:5,6-Double-O-Isopropylidene-3-C-(1-Methoxycarbonyl)Ethide-alfa-D-Furanose) ;1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-a-D-ribo-hexofuranose-3-ulose;6-deoxy idose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird hauptsächlich in biochemischen Reaktionen und als medizinisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird für die Synthese folgender Produkte verwendet: L-Gulose;1,2:5,6-Di-O-Isopropyliden-a-D-Gulofuranose; Alllose; ;1,2:5,6-Doppel-O-Isopropyliden-3-C-(1-Methoxycarbonyl)Ethide-alfa-D-Furanose) ;1,2:5,6-Di-O-Isopropyliden-a-D-Ribo-Hexofuranose-3-Ulose;6-Deoxyidose.
Löslichkeit
Die Löslichkeit in warmem Wasser ergibt eine sehr schwache Trübung.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 582-52-5
Summenformel C12H20O6
Molekulargewicht (g/mol) 260.286
MDL-Nummer MFCD00005544
InChI-Schlüssel KEJGAYKWRDILTF-MQIGXGKASA-N
Synonym 1,2:5,6-diisopropylidene-d-glucose, 1,2:5,6-di-o-isopropylidene-alpha-d-glucofuranose, 3ar,5r,6s,6as-5-4s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-olMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 40469256
IUPAC-Name (3aR,5S,6S,6aS)-5-[(4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol
SMILES CC1(OCC(O1)C2C(C3C(O2)OC(O3)(C)C)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diacetone-D-glucose
Schmelzpunkt 107°C to 110°C
Menge 25 g
Beilstein 84386
Merck Index 14,2965
Optische Drehung −11° (c=5 in Ethanol)
Formelmasse 260.29
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252947 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2024 Catalog NumberA15568.22,A15568.14,A15568.36
Chargennummer10250298 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog NumberA15568.22,A15568.14,A15568.36
Chargennummer10209669 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/07/2023 Catalog NumberA15568,A15568.22,A15568.14,A15568.36
Chargennummer10207111 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/07/2022 Catalog NumberA15568.22,A15568.14,A15568.36
Chargennummer10138393 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA15568.22,A15568.14,A15568.36
Name des Produkts
Diaceton-D-glucose, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >