Learn More
Fisherbrand™ Deuterium-Lampen
Mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel. Fisherbrand™ Deuteriumlampen werden einzeln geprüft, zertifiziert und nach den gleichen Spezifikationen wie OEM garantiert.
140.00 CHF - 1761.30 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16200942
|
Fisherbrand™
11958-14 |
Agilent 1100, 1200 G1315/G1365 C- und D-Serie DAD | N/A | |||||||
16290942
|
Fisherbrand™
11958-23 |
Waters Acquity 2489/2998 |
887.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16260942
|
Fisherbrand™
11957-73 |
Shimadzu UV-Serie Spektralphotometer und BioSpec-mini | N/A | |||||||
16280942
|
Fisherbrand™
11958-22 |
Varian ProStar 340 345 |
1100.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16240942
|
Fisherbrand™
11958-12 |
Hitachi L- und U-Serie |
718.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16290932
|
Fisherbrand™
11958-13 |
ABI 757 759 783A 785A 1000S 980 120A 130A |
483.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16230942
|
Fisherbrand™
11958-18 |
JASCO V-500 530 550, 560 570 600 630 650 660 670 700 7800 7850 |
887.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16210942
|
Fisherbrand™
11958-16 |
Agilent 1290 DAD |
805.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16250942
|
Fisherbrand™
11958-19 |
PE Lambda 2 zu 45 800 900 Bio, 55X-Serie LC480 |
887.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16220942
|
Fisherbrand™
11958-17 |
JASCO UV970 975 (BC) 1570 1575 2070 2075 3075, MD900 MD1500 MD2000 |
897.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16270942
|
Fisherbrand™
11958-21 |
Varian ProStar 330 DAD |
1070.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15314068
|
Fisherbrand™
11957-67 |
Agilent 1100 VWD, lange Lebensdauer |
759.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15324078
|
Fisherbrand™
11957-74 |
Shimadzu LC2010, D2 | N/A | |||||||
15334078
|
Fisherbrand™
11957-76 |
Varian UV50/100/200 9050 Prostar 31 | N/A | |||||||
15344068
|
Fisherbrand™
11957-68 |
Agilent 1100 DAD, 8453 |
703.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15344078
|
Fisherbrand™
11957-77 |
Varian Prostar 325 335 lange Lebensdauer |
1030.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15354068
|
Fisherbrand™
11957-69 |
Agilent 1100, 1200 DAD lange Lebensdauer | N/A | |||||||
15364068
|
Fisherbrand™
11957-70 |
Dionex PDA-100, PDA-3000, AD-25 | N/A | |||||||
15364078
|
Fisherbrand™
11957-78 |
Waters 996, 2996 PDA, lange Lebensdauer | N/A | |||||||
15374068
|
Fisherbrand™
11957-71 |
Dionex Ultimate UVD 3000 Nano LC D2 |
1761.30 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15374078
|
Fisherbrand™
11957-79 |
Waters 2487, lange Lebensdauer | N/A | |||||||
15394068
|
Fisherbrand™
11957-72 |
Shimadzu SPD-10A, AVP, AV, AVVP, M1 | N/A | |||||||
Beschreibung
- Hergestellt in hochmodernen, von Lampenherstellern anerkannten Produktionsstätten
- Vollständige Rückverfolgbarkeit der hergestellten Produkte
- Lampen für alle wichtigen Geräte erhältlich
Spezifikation
Deuteriumlampe |