Learn More
Fisherbrand™ Deuterium-Lampen
Mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel. Fisherbrand™ Deuteriumlampen werden einzeln geprüft, zertifiziert und nach den gleichen Spezifikationen wie OEM garantiert.
Marke:  Fisherbrand™ 11958-12
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16240942
  • 718.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt in hochmodernen, von Lampenherstellern anerkannten Produktionsstätten
  • Vollständige Rückverfolgbarkeit der hergestellten Produkte
  • Lampen für alle wichtigen Geräte erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
UV
1 mm
Je 1
400/160 nm
Hitachi L- und U-Serie
Deuteriumlampe
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Deuterium-Lampen > Detektoren der Hitachi L- und U-Serie